Drukuj
Deksametazon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9184-1G D9184-5G
SIALD9184-1GEA 2160 PLN
SIALD9184-1G SIALD9184-5G
Deksametazon, Sigma-Aldrich®
Deksametazon
Formuła: C₂₂H₂₉FO₅
Temp. topnienia: 268…271 °C
Numer MDL: MFCD00064136
Numer CAS: 50-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-003-9