Drukuj
Deksametazon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
MQ200
D1756-100MG D1756-25MG D1756-1G D1756-500MG D1756-5G
SIALD1756-100MGEA 413 PLN
SIALD1756-100MG SIALD1756-25MG SIALD1756-1G SIALD1756-500MG SIALD1756-5G
Deksametazon, Sigma-Aldrich®
Deksametazon
Formuła: C₂₂H₂₉FO₅
MW: 392.47 g/mol
Temp. topnienia: 268…271 °C
Numer MDL: MFCD00064136
Numer CAS: 50-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-003-9