Deksametazon 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
230300010
230302500
230300050
ACRO230300010EA
738
PLN
ACRO230300010
ACRO230302500
ACRO230300050
Deksametazon 96%
Deksametazon
Formuła:
C₂₂H₂₉FO₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064136 Numer CAS: 50-02-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-003-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (500 mg, 105°C) |
UV spectrophotometry | ≥95 % (On dried substance) |
Related substances | (HPLC) Passes test |
Specific optical rotation | +86° to +92° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol) (On dried substance) |