Deksametazon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17590.06
A17590.03
A17590.14
A17590.06EA
3450
PLN
A17590.06
A17590.03
A17590.14
Deksametazon ≥98%
Deksametazon
Purity: 98%
CAS No.: 50-02-2
Molecular Formula: C22H29FO5
Formula Weight: 392.47
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 2066651
Merck Reference: 14,2943
Optical Rotation: +75° (c=1 in doxane)
MDL No.: MFCD00064136
Anti-inflammatory glucocorticoid
Formuła:
C₂₂H₂₉FO₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064136 Numer CAS: 50-02-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-003-9 Klasyfikacja Merck : 14,2943 |