Kwas (±)-kamforo-10-sulfonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12620.22
A12620.36
A12620.22EA
296
PLN
A12620.22
A12620.36
Kwas (±)-kamforo-10-sulfonowy ≥98%
Kwas (±)-kamforo-10-sulfonowy
Purity: 98%
CAS No.: 5872-08-2
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3205973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00074827
Formuła:
C₁₀H₁₆O₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074827 Numer CAS: 5872-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 227-527-0 ADR: 8,III |