Kwas 6-heptynowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53519.03
H53519.06
H53519.14
H53519.03EA
392
PLN
H53519.03
H53519.06
H53519.14
Kwas 6-heptynowy 95%
Kwas 6-heptynowy
Purity: 95%
CAS No.: 30964-00-2
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.451
Boiling Point: 93-94°/1mm
Beilstein Reference: 1747024
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00239430
Formuła:
C₇H₁₀O₂ MW: 126.16 g/mol Temp. Wrzenia: 93…94 °C (1 mmHg) Gęstość: 0.997 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00239430 Numer CAS: 30964-00-2 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |