6-Chloro-2-heksanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53462.06
H53462.14
H53462.06EA
568
PLN
H53462.06
H53462.14
6-Chloro-2-heksanon ≥98%
6-Chloro-2-heksanon
Purity: 98%
CAS No.: 10226-30-9
Molecular Formula: C6H11ClO
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4435
Boiling Point: 86°/16mm
MDL No.: MFCD00191625
Formuła:
C₆H₁₁ClO Temp. Wrzenia: 86 °C (16 mmHg) Gęstość: 1,02 Temp. Zapłonu: 91 °C (196 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191625 Numer CAS: 10226-30-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-546-5 |