6-Chloro-1-heksyn ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53476.AA
H53476.AC
H53476.AAEA
550
PLN
H53476.AA
H53476.AC
6-Chloro-1-heksyn ≥98%
6-Chloro-1-heksyn
Purity: 98%
CAS No.: 10297-06-0
Molecular Formula: C6H9Cl
Formula Weight: 116.59
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.451
Boiling Point: 83°/95mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013697
Formuła:
C₆H₉Cl Temp. Wrzenia: 83 °C (95 mmHg) Gęstość: 0,962 Temp. Zapłonu: 37 °C (99 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013697 Numer CAS: 10297-06-0 ADR: 3,III |