6-Chloro-1-hexene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53396.06
H53396.14
H53396.06EA
559
PLN
H53396.06
H53396.14
6-Chloro-1-hexene ≥97%
6-Chloro-1-hexene
Purity: 97%
CAS No.: 928-89-2
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039391
Formuła:
C₆H₁₁Cl MW: 118.61 g/mol Temp. Wrzenia: 135…136 °C Gęstość: 0.896 Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039391 Numer CAS: 928-89-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-186-5 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |