5-Chloro-3-metylo-1-fenylopirazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12685.03
A12685.06
A12685.03EA
433
PLN
A12685.03
A12685.06
5-Chloro-3-metylo-1-fenylopirazol ≥98%
5-Chloro-3-metylo-1-fenylopirazol
Purity: 98%
CAS No.: 1131-17-5
Molecular Formula: C10H9ClN2
Formula Weight: 192.64
Boiling Point: 114-115°/4mm
MDL No.: MFCD00067853
Formuła:
C₁₀H₉ClN₂ Temp. Wrzenia: 114…115 °C (4 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00067853 Numer CAS: 1131-17-5 |