4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17664.03
L17664.06
L17664.03EA
578
PLN
L17664.03
L17664.06
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1623-92-3
Molecular Formula: C12H9ClO3S
Formula Weight: 268.72
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 180°/5mm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00625748
Formuła:
C₁₂H₉ClO₃S Temp. Wrzenia: 180 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 42…45 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00625748 Numer CAS: 1623-92-3 Jednostka: 3260 ADR: 8,II |