4-Metyltiobenzamid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methylbenzothioamide, Thio-p-toluamide
B20320.03
B20320.06
B20320.03EA
207
PLN
B20320.03
B20320.06
4-Metyltiobenzamid ≥97%
4-Metyltiobenzamid
Purity: 97%
CAS No.: 2362-62-1
Molecular Formula: C8H9NS
Formula Weight: 151.23
Melting Point: 166-169°
MDL No.: MFCD00173750
Formuła:
C₈H₉NS Temp. topnienia: 166…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00173750 Numer CAS: 2362-62-1 |