4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19931.06
A19931.22
A19931.06EA
577
PLN
A19931.06
A19931.22
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 616-83-1
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.65
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 152-154°/1mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00129811
Formuła:
C₇H₆ClNO₄S Temp. Wrzenia: 152…154 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 33…36 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00129811 Numer CAS: 616-83-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |