4-Metoksytiobenzamid 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Methoxybenzothioamide
L10945.06
L10945.03
L10945.06EA
1260
PLN
L10945.06
L10945.03
4-Metoksytiobenzamid 98
4-Metoksytiobenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 2362-64-3
Molecular Formula: C8H9NOS
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 1072444
Formuła:
C₈H₉NOS MW: 167.23 g/mol Temp. Wrzenia: 282 Temp. topnienia: 145…147 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040993 Numer CAS: 2362-64-3 |