4-Metoksybenzamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
p-Anisamide
B22614.09
B22614.18
B22614.09EA
457
PLN
B22614.09
B22614.18
4-Metoksybenzamid ≥98%
4-Metoksybenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 3424-93-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 164-167°
Boiling Point: 295°
MDL No.: MFCD00007995
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. Wrzenia: 295 °C Temp. topnienia: 164…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007995 Numer CAS: 3424-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 222-319-6 |