Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
B25544.06
B25544.14
B25544.06EA
749
PLN
B25544.06
B25544.14
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 89976-27-2
Molecular Formula: C8H6INO4
Formula Weight: 307.05
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD08064223
Formuła:
C₈H₆INO₄ MW: 307.04 g/mol Temp. topnienia: 101…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08064223 Numer CAS: 89976-27-2 |