4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31566.03
H31566.09
H31566.03EA
219
PLN
H31566.03
H31566.09
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 38148-63-9
Molecular Formula: C7H8N2O.HCl
Formula Weight: 172.61
Melting Point: 221-224°
MDL No.: MFCD00136405
Formuła:
C₇H₉ClN₂O Temp. topnienia: 221…224 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00136405 Numer CAS: 38148-63-9 |