4-Hydroxybenzamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24222.06
B24222.14
B24222.06EA
348
PLN
B24222.06
B24222.14
4-Hydroxybenzamide ≥98%
4-Hydroxybenzamide
Purity: 98+%
CAS No.: 619-57-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 159-162°
Beilstein Reference: 1906921
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temp. topnienia: 159…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007997 Numer CAS: 619-57-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-602-7 |