Drukuj
Daidzeina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Packaged under argon.
D7802-100MG D7802-25MG
SIALD7802-100MGEA 1810 PLN
SIALD7802-100MG SIALD7802-25MG
Daidzeina, Sigma-Aldrich®
Daidzeina
Formuła: C₁₅H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 513 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 212…214 °C
Numer MDL: MFCD00016954
Numer CAS: 486-66-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-635-4