Daidzeina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22877.03
B22877.06
B22877.14
B22877.03EA
459
PLN
B22877.03
B22877.06
B22877.14
Daidzeina ≥97%
Daidzeina
Purity: 97%
CAS No.: 486-66-8
Molecular Formula: C15H10O4
Formula Weight: 254.24
Melting Point: 328-332° dec.
Beilstein Reference: 231523
Merck Reference: 14,2801
MDL No.: MFCD00016954
Formuła:
C₁₅H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 513 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016954 Numer CAS: 486-66-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-635-4 Klasyfikacja Merck : 14,2801 |