Drukuj
Daidzeina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
328230250 328231000
ACRO328230250EA 474 PLN
ACRO328230250 ACRO328231000
Daidzeina 98%
Daidzeina
Formuła: C₁₅H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 513 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 212 - 214 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00016954
Numer CAS: 486-66-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-635-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %