4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
H53496.06
H53496.14
H53496.06EA
542
PLN
H53496.06
H53496.14
4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
4-Fluorobenzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 456-06-4
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 160-162°
MDL No.: MFCD00060562
Formuła:
C₇H₇FN₂O MW: 154.14 g/mol Temp. topnienia: 160…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060562 Numer CAS: 456-06-4 |