4-Fluoro-m-anizaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
L19671.03
L19671.06
L19671.03EA
202
PLN
L19671.03
L19671.06
4-Fluoro-m-anizaldehyd ≥98%
4-Fluoro-m-anizaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 128495-46-5
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 5178063
Formuła:
C₈H₇FO₂ Temp. topnienia: 61…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143320 Numer CAS: 128495-46-5 |