4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19517.03
L19517.06
L19517.03EA
305
PLN
L19517.03
L19517.06
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 7079-48-3
Molecular Formula: C7H6ClFO2S
Formula Weight: 208.64
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆ClFO₂S Temp. Wrzenia: 245…246 °C Gęstość: 1,433 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094390 Numer CAS: 7079-48-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |