4-Ethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24682.06
B24682.14
B24682.06EA
300
PLN
B24682.06
B24682.14
4-Ethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Ethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 16712-69-9
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 8-12°
Boiling Point: 134-136°/7mm
Beilstein Reference: 2090130
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00041480
Formuła:
C₈H₉ClO₂S Temp. Wrzenia: 134…136 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 8…12 °C Gęstość: 1,268 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041480 Numer CAS: 16712-69-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |