Drukuj
4-Winylopirydyna 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
140912500 140910010 140911000
ACRO140912500EA 488 PLN
ACRO140912500 ACRO140910010 ACRO140911000
4-Winylopirydyna 95% stabilised
4-Winylopirydyna
Formuła: C₇H₇N
MW: 105.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 62…65 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.989 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006447
Numer CAS: 100-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-852-0
Jednostka: 3073
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %
Stabilizer 80 to 150 ppm Hydroquinone