4-Cyanobenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31836.03
H31836.06
H31836.03EA
764
PLN
H31836.03
H31836.06
4-Cyanobenzenesulphonamide 97%
4-Cyanobenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 3119-02-6
Molecular Formula: C7H6N2O2S
Formula Weight: 182.20
Odour: Odourless
Melting Point: 168-171°
MDL No.: MFCD02089633
Formuła:
C₇H₆N₂O₂S MW: 182.2 g/mol Temp. topnienia: 168…171 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00178767 Numer CAS: 3119-02-6 Numer WE (dawny EINECS): 221-492-5 |