2-Fluoroisonicotinonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25938.14
H25938.06
H25938.03
H25938.14EA
1370
PLN
H25938.14
H25938.06
H25938.03
2-Fluoroisonicotinonitrile ≥97%
2-Fluoroisonicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 3939-14-8
Molecular Formula: C6H3FN2
Formula Weight: 122.10
Melting Point: 31-33°
MDL No.: MFCD09027299
Formuła:
C₆H₃FN₂ Temp. topnienia: 31…33 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09027299 Numer CAS: 3939-14-8 |