Chlorek 4-chloro-3-nitrobenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B21632.06
B21632.14
B21632.22
B21632.06EA
244
PLN
B21632.06
B21632.14
B21632.22
Chlorek 4-chloro-3-nitrobenzenosulfonylu ≥98%
Chlorek 4-chloro-3-nitrobenzenosulfonylu
Purity: 98%
CAS No.: 97-08-5
Molecular Formula: C6H3Cl2NO4S
Formula Weight: 256.07
Melting Point: 58-61°
Beilstein Reference: 1978600
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007440
Formuła:
C₆H₃Cl₂NO₄S Temp. topnienia: 58…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007440 Numer CAS: 97-08-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-558-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |