4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L05247.06
L05247.14
L05247.06EA
378
PLN
L05247.06
L05247.14
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 88-49-3
Molecular Formula: C8H8Cl2O2S
Formula Weight: 239.12
Melting Point: 48-50°
Beilstein Reference: 2838165
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00044017
Formuła:
C₈H₈Cl₂O₂S Temp. topnienia: 48…50 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044017 Numer CAS: 88-49-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-835-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |