Chlorek 4-butylobenzenosulfonylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16577.06
A16577.14
A16577.06EA
492
PLN
A16577.06
A16577.14
Chlorek 4-butylobenzenosulfonylu ≥97%
Chlorek 4-butylobenzenosulfonylu
Purity: 97%
CAS No.: 54997-92-1
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 126-128°/0.6mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00173908
Formuła:
C₁₀H₁₃ClO₂S Temp. Wrzenia: 126…128 °C (0,6 mmHg) Temp. topnienia: 13…15 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00173908 Numer CAS: 54997-92-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |