Drukuj
4-Bromoimidazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
376900010 376900050
ACRO376900010EA 397 PLN
ACRO376900010 ACRO376900050
4-Bromoimidazole 97%
4-Bromoimidazole
Formuła: C₃H₃BrN₂
Temp. topnienia: 126…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047021
Numer CAS: 2302-25-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %