4-Bromobenzenosulofonoamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L08602.03
L08602.06
L08602.14
L08602.03EA
241
PLN
L08602.03
L08602.06
L08602.14
4-Bromobenzenosulofonoamid ≥98%
4-Bromobenzenosulofonoamid
Purity: 98%
CAS No.: 701-34-8
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.09
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 2691657
Formuła:
C₆H₆BrNO₂S Temp. topnienia: 164…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051977 Numer CAS: 701-34-8 |