4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
H31835.03
H31835.09
H31835.03EA
158
PLN
H31835.03
H31835.09
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 139937-37-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 63-65°
Boiling Point: 164°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD01365820
Formuła:
C₇H₆BrClO₂S Temp. Wrzenia: 164 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 63…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00219927 Numer CAS: 139937-37-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |