Dichlorowodorek 4-aminobenzamidyny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Aminophenylamidine dihydrochloride, 4-Aminobenzene-1-carboximidamide dihydrochloride
L14089.03
L14089.06
L14089.03EA
270
PLN
L14089.03
L14089.06
Dichlorowodorek 4-aminobenzamidyny 97%
Dichlorowodorek 4-aminobenzamidyny
Purity: 97%
CAS No.: 2498-50-2
Molecular Formula: C7H9N3.2HCl
Formula Weight: 208.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formuła:
C₇H₁₁Cl₂N₃ MW: 208.09 g/mol Temp. topnienia: >300 °C |
Numer MDL:
MFCD00013001 Numer CAS: 2498-50-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-692-2 |