Drukuj
4,4'-Diaminobenzanilide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B22419.09 B22419.18
B22419.09EA 236 PLN
B22419.09 B22419.18
4,4'-Diaminobenzanilide 98%
4,4'-Diaminobenzanilide
Purity: 98% CAS No.: 785-30-8 Molecular Formula: C13H13N3O Formula Weight: 227.27 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 2215469
Formuła: C₁₃H₁₃N₃O
Temp. topnienia: 200…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025361
Numer CAS: 785-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-321-5