4-Amino-3-bromo-2-chloropirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
H52359.03
H52359.06
H52359.03EA
1120
PLN
H52359.03
H52359.06
4-Amino-3-bromo-2-chloropirydyna ≥97%
4-Amino-3-bromo-2-chloropirydyna
Purity: 97+%
CAS No.: 215364-85-5
Molecular Formula: C5H4BrClN2
Formula Weight: 207.46
MDL No.: MFCD09263478
Formuła:
C₅H₄BrClN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09263478 Numer CAS: 215364-85-5 |