Apigenina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L15041.MB
L15041.MC
L15041.MBEA
527
PLN
L15041.MB
L15041.MC
Apigenina ≥97%
Apigenina
Purity: 97%
CAS No.: 520-36-5
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 315° dec.
Beilstein Reference: 262620
Merck Reference: 14,730
MDL No.: MFCD00006831
Formuła:
C₁₅H₁₀O₅ |
Numer MDL:
MFCD00006831 Numer CAS: 520-36-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-292-3 Klasyfikacja Merck : 14,730 |