4,5-Dicyjanoimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile
L12215.06
L12215.14
L12215.06EA
381
PLN
L12215.06
L12215.14
4,5-Dicyjanoimidazol ≥98%
4,5-Dicyjanoimidazol
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-28-7
Molecular Formula: C5H2N4
Formula Weight: 118.10
Odour: Odourless
Melting Point: 173-177°
Beilstein Reference: 118208
MDL No.: MFCD00005194
Formuła:
C₅H₂N₄ MW: 118.1 g/mol Temp. topnienia: 173…177 °C Gęstość: 1.458 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005194 Numer CAS: 1122-28-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-344-6 |