Drukuj
4,5-Dicyjanoimidazol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile
368530050 368530250
ACRO368530050EA 228 PLN
ACRO368530050 ACRO368530250
4,5-Dicyjanoimidazol 99%
4,5-Dicyjanoimidazol
Formuła: C₅H₂N₄
MW: 118.1 g/mol
Temp. topnienia: 174…177 °C
Numer MDL: MFCD00005194
Numer CAS: 1122-28-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-344-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥98.5 %