Drukuj
4,5-Dicyjanoimidazol
Dostawca: Molekula
Synonim: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile
18916564-25G 18916564-5G
MOLE18916564-25GEA 560 PLN
MOLE18916564-25G MOLE18916564-5G
4,5-Dicyjanoimidazol
4,5-Dicyjanoimidazol
Formuła: C₅H₂N₄
MW: 118.1 g/mol
Temp. topnienia: 176
Gęstość: 1.458 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005194
Numer CAS: 1122-28-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-344-6