4,5-Dichloroimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,5-Dichloro-1H-imidazole
L06262.06
L06262.14
L06262.06EA
400
PLN
L06262.06
L06262.14
4,5-Dichloroimidazol ≥98%
4,5-Dichloroimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 15965-30-7
Molecular Formula: C3H2Cl2N2
Formula Weight: 136.97
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 606155
Formuła:
C₃H₂Cl₂N₂ MW: 136.97 g/mol Temp. topnienia: 179…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005195 Numer CAS: 15965-30-7 |