Drukuj
4,4,4-Trifluoacetooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
E50205-100G E50205-25G E50205-5G
SIALE50205-100GEA 480 PLN
SIALE50205-100G SIALE50205-25G SIALE50205-5G
4,4,4-Trifluoacetooctan etylu, Sigma-Aldrich®
4,4,4-Trifluoacetooctan etylu
Formuła: C₆H₇F₃O₃
Temp. Wrzenia: 131 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –39 °C
Gęstość: 1,2586 g/cm³ (15.5 °C)
Numer MDL: MFCD00000424
Numer CAS: 372-31-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-750-7
Jednostka: 3272
ADR: 3,III