4,4,4-Trifluoacetooctan etylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
A13717.09
A13717.18
A13717.30
A13717.09EA
328
PLN
A13717.09
A13717.18
A13717.30
4,4,4-Trifluoacetooctan etylu 97%
4,4,4-Trifluoacetooctan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 372-31-6
Molecular Formula: C6H7F3O3
Formula Weight: 184.12
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.3760
Odour: Odourless
Melting Point: -30°
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 608353
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000424
Formuła:
C₆H₇F₃O₃ Temp. Wrzenia: 129…130 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1,259 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000424 Numer CAS: 372-31-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-750-7 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |