Drukuj
4,4,4-Trifluoacetooctan etylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
119030250 119031000
ACRO119030250EA 399 PLN
ACRO119030250 ACRO119031000
4,4,4-Trifluoacetooctan etylu 97%
4,4,4-Trifluoacetooctan etylu
Formuła: C₆H₇F₃O₃
Temp. Wrzenia: 131 °C (709 mmHg)
Temp. topnienia: –39 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Numer MDL: MFCD00000424
Numer CAS: 372-31-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-750-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %