4-(Trifluorometylo)benzenosulfonamid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
B25243.03
B25243.06
B25243.14
B25243.03EA
273
PLN
B25243.03
B25243.06
B25243.14
4-(Trifluorometylo)benzenosulfonamid ≥97%
4-(Trifluorometylo)benzenosulfonamid
Purity: 97%
CAS No.: 830-43-3
Molecular Formula: C7H6F3NO2S
Formula Weight: 225.19
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2695323
Formuła:
C₇H₆F₃NO₂S Temp. topnienia: 178…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00159251 Numer CAS: 830-43-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-596-1 |