4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10428.06
L10428.14
L10428.06EA
371
PLN
L10428.06
L10428.14
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 54997-90-9
Molecular Formula: C9H11ClO2S
Formula Weight: 218.70
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₁ClO₂S Temp. Wrzenia: 142 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,220 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041510 Numer CAS: 54997-90-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |