Kwas 4-(hydroksymetylo)benzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
B22183.03
B22183.06
B22183.14
AB131645.0005
B22183.03EA
467
PLN
B22183.03
B22183.06
B22183.14
ABCRAB131645.0005
Kwas 4-(hydroksymetylo)benzoesowy ≥98%
Kwas 4-(hydroksymetylo)benzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 3006-96-0
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2690023
MDL No.: MFCD00017598
Formuła:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Temp. topnienia: 179…183 °C |
Numer MDL:
MFCD00017598 Numer CAS: 3006-96-0 |