Kwas 4-acetoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11350.14
A11350.18
A11350.30
A11350.14EA
336
PLN
A11350.14
A11350.18
A11350.30
Kwas 4-acetoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 4-acetoksybenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 2345-34-8
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.15
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 1871997
Formuła:
C₉H₈O₄ Temp. topnienia: 192…195 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002540 Numer CAS: 2345-34-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-066-9 |