Drukuj

Chlorek 4-acetamidobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck

Synonim: N-Acetylsulphanilyl chloride

112747-100G 112747-1KG
SIAL112747-100GEA 198 PLN
SIAL112747-100G SIAL112747-1KG
Chlorek 4-acetamidobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-acetamidobenzenosulfonylu
Formuła: C₈H₈ClNO₃S
Temp. Wrzenia: 416 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 146 °C
Numer MDL: MFCD00007442
Numer CAS: 121-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-485-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR